3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)but-1-ene
PC3907-25G PC3907-5G
APOSPC3907-25GEA 575 EUR InStock
APOSPC3907-25G APOSPC3907-5G
3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1 97%
3-Trifluoromethyl-3,4,4,4-tetrafluorobutene-1
Formule: C₅H₃F₇
MW: 196,07 g/mol
Point d'ébullition: 21…25 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043835
Numéro CAS: 88562-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité