Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3912-100GEA 360 EUR InStock
APOSPC3912-100G APOSPC3912-5G APOSPC3912-25G
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque 97%
Acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point de fusion: 172…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275565
Numéro CAS: 403-24-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité