2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3927-1G PC3927-5G
APOSPC3927-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3927-1G APOSPC3927-5G
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
2,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,98 g/mol
Point d'ébullition: 49 °C/32mmHg
Densité: 1.609 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03426408
Numéro CAS: 3932-97-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité