Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3931-100G PC3931-25G PC3931-5G
APOSPC3931-100GEA 48 EUR InStock
APOSPC3931-100G APOSPC3931-25G APOSPC3931-5G
Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque 98%
Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Point de fusion: 139…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134238
Numéro CAS: 7304-32-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité