2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3937-100GEA 170 EUR InStock
APOSPC3937-100G APOSPC3937-25G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile 97%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Point de fusion: 70…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042299
Numéro CAS: 17417-09-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité