(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0,5 M dans le THF 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: trimethyl(trifluoromethyl)silane
PC3953-100ML PC3953-25ML PC3953-5ML
APOSPC3953-100MLEA 125 EUR InStock
APOSPC3953-100ML APOSPC3953-25ML APOSPC3953-5ML
(Trifluorométhyl)triméthylsilane 0,5 M dans le THF 98%
(Trifluorométhyl)triméthylsilane
Formule: C₄H₉F₃Si
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 40 °C
Densité: 0.895 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –20 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00145454
Numéro CAS: 81290-20-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité