4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3954-5G PC3954-1G PC3954-25G
APOSPC3954-5GEA 116 EUR InStock
APOSPC3954-5G APOSPC3954-1G APOSPC3954-25G
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
4-Fluoro-N-isopropylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂FNO
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01214150
Numéro CAS: 70001-45-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité