Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3966-1G PC3966-5G PC3966-10G
APOSPC3966-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3966-1G APOSPC3966-5G APOSPC3966-10G
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique 98%
Acide 6-fluoro-2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₄FNO₂
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181193
Numéro CAS: 402-69-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité