2-Fluoro-4-nitrophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 60.9 EUR InStock
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophénol 98%
2-Fluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051970
Numéro CAS: 403-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité