4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3974-1G PC3974-5G
APOSPC3974-1GEA 19 EUR InStock
APOSPC3974-1G APOSPC3974-5G
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Point de fusion: 129…131 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00994627
Numéro CAS: 133057-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité