3-Fluoro-4-nitrophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC3976-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC3976-5G APOSPC3976-25G
3-Fluoro-4-nitrophénol 99%
3-Fluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 91…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041251
Numéro CAS: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité