4-Fluoro-2-nitrophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3978-500GEA 201 EUR InStock
APOSPC3978-500G APOSPC3978-25G APOSPC3978-100G
4-Fluoro-2-nitrophénol 99%
4-Fluoro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042528
Numéro CAS: 394-33-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité