5-Fluoro-2-nitrophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC3980-1KGEA 302 EUR InStock
APOSPC3980-1KG APOSPC3980-250G
5-Fluoro-2-nitrophénol 99%
5-Fluoro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C
Point de fusion: 30…37 °C
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007107
Numéro CAS: 446-36-6
EINECS: 207-168-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité