2-Fluoro-4-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC4000-100GEA 111 EUR InStock
APOSPC4000-100G APOSPC4000-1KG APOSPC4000-250G APOSPC4000-25G APOSPC4000-500G
2-Fluoro-4-nitrotoluène 98%
2-Fluoro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 65…68 °C/2mmHg
Point de fusion: 34…37 °C
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007199
Numéro CAS: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité