3-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4004-1G PC4004-25G PC4004-5G
APOSPC4004-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC4004-1G APOSPC4004-25G APOSPC4004-5G
3-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
3-(Trifluorométhoxy)benzènesulfonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241,19 g/mol
Point de fusion: 100…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094233
Numéro CAS: 503179-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité