(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400536-1G PC400536-250MG
APOSPC400536-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSPC400536-1G APOSPC400536-250MG
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Point de fusion: 55…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19238080
Numéro CAS: 127199-13-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité