1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 109 EUR InStock
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Point de fusion: 72…76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18205954
Numéro CAS: 137081-41-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité