(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400633-1G PC400633-250MG PC400633-500MG PC400633-2.5G
APOSPC400633-1GEA 243 EUR InStock
APOSPC400633-1G APOSPC400633-250MG APOSPC400633-500MG APOSPC400633-2.5G
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
(3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy)acetic acid
Formule: C₈H₅ClF₃NO₃
MW: 255,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568276
Numéro CAS: 95355-49-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité