3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400716-10G PC400716-1G PC400716-5G
APOSPC400716-10GEA 145 EUR InStock
APOSPC400716-10G APOSPC400716-1G APOSPC400716-5G
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid 98%
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₅H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08705857
Numéro CAS: 107496-54-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité