3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 134 EUR InStock
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Point de fusion: 112…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2369-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité