5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400730-1G PC400730-25G PC400730-5G
APOSPC400730-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC400730-1G APOSPC400730-25G APOSPC400730-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834365
Numéro CAS: 38185-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité