5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC400732-5GEA 20.5 EUR InStock
APOSPC400732-5G APOSPC400732-25G APOSPC400732-100G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Point de fusion: 42…44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226880
Numéro CAS: 198477-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité