L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC400733-5G
APOSPC400733-5GEA 172 EUR InStock
APOSPC400733-5G
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₄F₃NO
MW: 187.1187 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11213679
Numéro CAS: 142167-36-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité