2-Fluoro-6-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4011-100G PC4011-25G PC4011-500G
APOSPC4011-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSPC4011-100G APOSPC4011-25G APOSPC4011-500G
2-Fluoro-6-nitrotoluène 98%
2-Fluoro-6-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 208…210 °C
Point de fusion: 6.5…7 °C
Densité: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007197
Numéro CAS: 769-10-8
EINECS: 212-203-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité