4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC402010-1G PC402010-250MG
APOSPC402010-1GEA 510 EUR InStock
APOSPC402010-1G APOSPC402010-250MG
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole 96+%
4-Bromo-7-fluoro-1H-indazole
Formule: C₇H₄BrFN₂
MW: 215,0225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658655
Numéro CAS: 1186334-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité