Linifanib
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-(3-Amino-1H-indazol-4-yl)phenyl)-3-(2-fluoro-5-methylphenyl)urea, ABT-869
PC402063-100MG PC402063-1G PC402063-250MG
APOSPC402063-100MGEA 280 EUR InStock
APOSPC402063-100MG APOSPC402063-1G APOSPC402063-250MG
Linifanib
Linifanib
Formule: C₂₁H₁₈FN₅O
MW: 375,4 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11840918
Numéro CAS: 796967-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité