2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 2-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
PC4021-1G PC4021-5G PC4021-10G
APOSPC4021-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC4021-1G APOSPC4021-5G APOSPC4021-10G
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
2-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
MW: 204,150 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221473
Numéro CAS: 344-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité