3,5-Bis(trifluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4024-1G PC4024-10G PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC4024-1G APOSPC4024-10G APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyridine 97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: 38…40 °C
Point d'éclair: 44.4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128904
Numéro CAS: 20857-47-0
ONU: 2926
ADR: 4.1+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité