3-Fluoro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4025-5G PC4025-500MG
APOSPC4025-5GEA 143 EUR InStock
APOSPC4025-5G APOSPC4025-500MG
3-Fluoro-L-phenylalanine
3-Fluoro-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,1796 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066450
Numéro CAS: 19883-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité