2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4027-25G PC4027-5G
APOSPC4027-25GEA 89.9 EUR InStock
APOSPC4027-25G APOSPC4027-5G
2-Amino-4-(trifluorométhyl)pyridine
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077455
Numéro CAS: 106447-97-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité