L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Fluoro-2-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-3-methyl-4-nitrobenzene
PC4030-100G PC4030-250G PC4030-25G PC4030-500G
APOSPC4030-100GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC4030-100G APOSPC4030-250G APOSPC4030-25G APOSPC4030-500G
5-Fluoro-2-nitrotoluène 98%
5-Fluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155.13 g/mol
Point d'ébullition: 97…98 °C/10mmHg
Point de fusion: 28
Densité: 1.272 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007283
Numéro CAS: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité