1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC404507-1G PC404507-250MG
APOSPC404507-1GEA 739 EUR InStock
APOSPC404507-1G APOSPC404507-250MG
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
1-[Amino(4-fluorophenyl)methyl]naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₇H₁₅ClFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1169968-26-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité