6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-fluoroquinoline
PC404560-1G PC404560-5G
APOSPC404560-1GEA 343 EUR InStock
APOSPC404560-1G APOSPC404560-5G
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
6-Fluoroquinolin-4-ylamine
Formule: C₉H₇FN₂
MW: 162,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664759
Numéro CAS: 874800-60-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité