N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4048-25G PC4048-5G PC4048-100G
APOSPC4048-25GEA 154 EUR InStock
APOSPC4048-25G APOSPC4048-5G APOSPC4048-100G
N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide 99%
N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₀F₃NO
MW: 169,15 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C/24mmHg
Densité: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192034
Numéro CAS: 360-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité