2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405595-1G PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA 350 EUR InStock
APOSPC405595-1G APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅F₆NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652446
Numéro CAS: 1240257-94-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité