2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Formule: C₆H₅F₆NS
MW: 237,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652511
Numéro CAS: 1240257-25-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité