4-Fluoropentylbenzene 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4057E-1G PC4057E-5G
APOSPC4057E-1GEA 132 EUR InStock
APOSPC4057E-1G APOSPC4057E-5G
4-Fluoropentylbenzene 99%
4-Fluoropentylbenzene
Formule: C₁₁H₁₅F
MW: 166,24 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079760
Numéro CAS: 28593-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité