N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)-2-pyridylamine, 2-Pyridyltriflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]pyridine, 1,1,1-Trifluoro-N-(pyridin-2-yl)-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide
PC4064-5G PC4064-10G PC4064-1G
APOSPC4064-5GEA 33.5 EUR InStock
APOSPC4064-5G APOSPC4064-10G APOSPC4064-1G
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide) 98%
N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
Triflating reagent.
Formule: C₇H₄F₆N₂O₄S₂
MW: 358,23 g/mol
Point d'ébullition: 80…90 °C/0.25mmHg
Point de fusion: 37…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191834
Numéro CAS: 145100-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité