2-(4-Fluorophényl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4067-25G PC4067-5G
APOSPC4067-25GEA 71.3 EUR InStock
APOSPC4067-25G APOSPC4067-5G
2-(4-Fluorophényl)ethanol 97%
2-(4-Fluorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉FO
Point d'ébullition: 110 °C/20mmHg
Densité: 1.121 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002898
Numéro CAS: 7589-27-7
EINECS: 231-499-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité