2-Fluorophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC4070-100GEA 36.4 EUR InStock
APOSPC4070-100G APOSPC4070-1KG APOSPC4070-500G
2-Fluorophénol 99%
2-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Point d'ébullition: 171…172 °C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002155
Numéro CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité