4-Bromo-8-fluoroquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC407011-1G PC407011-5G
APOSPC407011-1GEA 82.8 EUR InStock
APOSPC407011-1G APOSPC407011-5G
4-Bromo-8-fluoroquinoline
4-Bromo-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
MW: 226,0451 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07700231
Numéro CAS: 927800-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité