α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC4075-5GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC4075-5G APOSPC4075-100G APOSPC4075-25G
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene 98+%
α,2-Dibromo-5-fluorotoluene
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92 g/mol
Point d'ébullition: 89…90 °C/1mmHg
Point de fusion: 33…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042187
Numéro CAS: 112399-50-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité