2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 194 EUR InStock
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Point de fusion: 161…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07367058
Numéro CAS: 871126-22-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité