(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC408038-25G PC408038-5G
APOSPC408038-25GEA 219 EUR InStock
APOSPC408038-25G APOSPC408038-5G
(Difluoromethyl)trimethylsilane 98%
(Difluoromethyl)trimethylsilane
Formule: C₄H₁₀F₂Si
MW: 124,21 g/mol
Point d'ébullition: 65…66 °C
Densité: 0.91 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19381658
Numéro CAS: 65864-64-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité