2,3,4,5-Tétrafluorobenzaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408137-5G PC408137-1G
APOSPC408137-5GEA 322 EUR InStock
APOSPC408137-5G APOSPC408137-1G
2,3,4,5-Tétrafluorobenzaldéhyde
2,3,4,5-Tétrafluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₂F₄O
MW: 178,09 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C/62mmHg
Densité: 1.51 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683041
Numéro CAS: 16583-06-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité