Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (Triethylsilyl)trifluoromethane
PC408176-25G PC408176-5G
APOSPC408176-25GEA 424 EUR InStock
APOSPC408176-25G APOSPC408176-5G
Triethyl(trifluoromethyl)silane 97%
Triethyl(trifluoromethyl)silane
Formule: C₇H₁₅F₃Si
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 58 °C/60mmHg
Densité: 0.98 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192520
Numéro CAS: 120120-26-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité