4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408233-100G PC408233-25G PC408233-5G
APOSPC408233-100GEA 480 EUR InStock
APOSPC408233-100G APOSPC408233-25G APOSPC408233-5G
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid 98%
4-Bromo-3-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0300 g/mol
Point de fusion: 111…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12756200
Numéro CAS: 942282-40-8
ONU: 3077
ADR: 9+EHS III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité