3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC408286-10G PC408286-25G PC408286-5G
APOSPC408286-10GEA 162 EUR InStock
APOSPC408286-10G APOSPC408286-25G APOSPC408286-5G
3-Amino-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Amino-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779526
Numéro CAS: 786616-54-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité