6-Chloro-2-fluoropurine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-9H-purine
PC408500-10G PC408500-100G PC408500-25G
APOSPC408500-10GEA 71.3 EUR InStock
APOSPC408500-10G APOSPC408500-100G APOSPC408500-25G
6-Chloro-2-fluoropurine 98%
6-Chloro-2-fluoropurine
Formule: C₅H₂ClFN₄
MW: 172,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183557
Numéro CAS: 1651-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité