1-(4-Fluorobenzyl)homopipérazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-Fluorobenzyl)homopipérazine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)homopipérazine
Formule: C₁₂H₁₇FN₂
MW: 208,28 g/mol
Point d'ébullition: 112 °C/0.5mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816588
Numéro CAS: 76141-89-4
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité